Stampa…
1,5-Dibromopentane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18465.0E A18465.22 A18465.36
A18465.0EEA 404 EUR
A18465.0E A18465.22 A18465.36
1,5-Dibromopentane ≥98%
1,5-Dibromopentane
Purity: 98% CAS No.: 111-24-0 Molecular Formula: Br(CH2)5Br Formula Weight: 229.95 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5122 Melting Point: -34° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1209245 MDL No.: MFCD00000268
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Peso molecolare: 229,94 g/mol
Punto di ebollizione: 224 °C
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,688
Flash Pt: 79 °C (174 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000268
CAS Number: 111-24-0
EINECS: 203-849-7