Stampa…
1,5-Dibromopentane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155990010 155992500
ACRO155990010EA 252 EUR
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibromopentane 97%
1,5-Dibromopentane
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Punto di ebollizione: 224 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,68 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000268
CAS Number: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %