1,4-Dibromopentane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-87-9
Molecular Formula: C5H10Br2
Formula Weight: 229.95
Flash Point:
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃ Punto di ebollizione: 102…103 °C (15 mmHg) Punto di fusione: –34 °C Densità: 1,687 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000153 CAS Number: 626-87-9 EINECS: 210-967-2 |