1,4-Dibromobutane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 110-52-1
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 131°(267°F)
Refractive Index: 1.5186
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 1071199
MDL No.: MFCD00000261
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Punto di ebollizione: 194…196 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,820 Flash Pt: 131 °C (267 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS Number: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |