Stampa…
1,3-Dibromopropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 113 EUR
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibromopropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Punto di ebollizione: 167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000255
CAS Number: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844
Visualizza i codici
Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)