Stampa…
1,3-Dibromopropano 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 100 EUR
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-Dibromopropano 98% stabilizzato
1,3-Dibromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Punto di ebollizione: 167 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,989 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000255
CAS Number: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide