Stampa…
1,12-Dibromododecane 96%
Fornitore: Thermo Scientific
158450250 158451000 158455000
ACRO158450250EA 66.3 EUR
ACRO158450250 ACRO158451000 ACRO158455000
1,12-Dibromododecane 96%
1,12-Dibromododecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Peso molecolare: 328,13 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000226
CAS Number: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥95 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %