Stampa…
1,2,3,4-Tetraidronaftalene 98+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 93.9 EUR
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetraidronaftalene 98+%, puro
1,2,3,4-Tetraidronaftalene
Formula: C₁₀H₁₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,973 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001733
CAS Number: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09360
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %