Gel di silice sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
SiO₂ Punto di fusione: > 1000 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 |
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) | ≥ 20 % |
Loss on drying (140°C, 3 h) | ≤ 10 % |
Water Absorption | 250 g/kg (20 °C) |