Gel di silice, granulare 1 - 3 mm agente essiccante, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Essiccante da utilizzare con gli essiccatori per rimuovere l'acqua e per essiccare la maggior parte dei gas e dei liquidi, a eccezione dei gas molto acidi, dei gas di base, dei solventi organici e dei liquidi alcalini. Il prodotto contiene sali ferrosi, così come l'indicatore. La variazione cromatica da arancione a incolore avviene a circa 7/10 g di gel di silice H2O/100 g. La rigenerazione può essere eseguita con la frequenza desiderata a 130-140 °C in una stufa da essicazione per tre ore.
- Sostanza non tossica
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formula:
SiO₂ Punto di fusione: > 1000 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 |
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) | ≥ 25.0 % |
Loss on drying (140 °C) | ≤ 2.0 % |
Bulk density | about 70 |