Stampa…
Gel di silice 1 - 4 mm agente essiccante, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
1.01972.9025EA 0 EUR
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
Gel di silice 1 - 4 mm agente essiccante, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4