Zinco (II) nitrato esaidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinc nitrate hexahydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formula:
ZnN₂O₆·6H₂O Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼36 °C Densità: 2,07 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149889 CAS Number: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10144 |