Stampa…
Zinco (II) nitrato esaidrato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 78.9 EUR
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Zinco (II) nitrato esaidrato 98%, extra puro
Zinco (II) nitrato esaidrato
Formula: ZnN₂O₆·6H₂O
Punto di ebollizione: ? 105 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149889
CAS Number: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm