Neodimio (III) nitrato esaidrato ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Neodymium (III) nitrate hexahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 16454-60-7
Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 438.34 (330.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149799
Formula:
N₃NdO₉·6H₂O Peso molecolare: 438.35 g/mol Punto di fusione: ∼40 °C Densità: 2.265 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149799 CAS Number: 16454-60-7 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III |