Lantanio (III) nitrato esaidrato ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formula:
La(NO₃)₃·6H₂O Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 40 °C Densità: 2,347 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS Number: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5363 |