Stampa…
Lantanio (III) nitrato esaidrato 99,99 REO basis, REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
11267.06EA 25.5 EUR
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
Lantanio (III) nitrato esaidrato 99,99 REO basis, REacton®
Lantanio (III) nitrato esaidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Formula: La(NO₃)₃·6H₂O
Peso molecolare: 433.01 g/mol
Punto di ebollizione: 126
Punto di fusione: 40 °C
Densità: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149751
CAS Number: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5363