Lantanio (III) nitrato esaidrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
218711000
218715000
ACRO218711000EA
98.3
EUR
ACRO218711000
ACRO218715000
Lantanio (III) nitrato esaidrato 98+%
Lantanio (III) nitrato esaidrato
Formula:
La(NO₃)₃·6H₂O Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 40 °C Densità: 2,347 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS Number: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,05363 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |