Stampa…
Lantanio (III) nitrato esaidrato 99.995% Trace metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 32 EUR
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Lantanio (III) nitrato esaidrato 99.995% Trace metals basis
Lantanio (III) nitrato esaidrato
Formula: La(NO₃)₃·6H₂O
Peso molecolare: 433.01 g/mol
Punto di ebollizione: 126
Punto di fusione: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149751
CAS Number: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Visualizza i codici
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %