Stampa…
Cerio (III) nitrato esaidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
11330.18 11330.06 11330.30
11330.18EA 192 EUR
11330.18 11330.06 11330.30
Cerio (III) nitrato esaidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerio (III) nitrato esaidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-41-4 Molecular Formula: CeN3O9.6H2O Formula Weight: 434.23 (326.13anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic pH: 3 Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149631
Formula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Peso molecolare: 434,22 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149631
CAS Number: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2000