Stampa…
Cerio (III) nitrato esaidrato 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
218691000 218695000 218690025
ACRO218691000EA 63.6 EUR
ACRO218691000 ACRO218695000 ACRO218690025
Cerio (III) nitrato esaidrato 99.5%
Cerio (III) nitrato esaidrato
Formula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Peso molecolare: 434,22 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149631
CAS Number: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm