Stampa…
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
24957.188EA 94.9 EUR
24957.188 24957.268
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lantanio (III) cloruro eptaidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
Punto di ebollizione: < 860 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149756
CAS Number: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %