Stampa…
Lantanio (III) cloruro eptaidrato per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12219.0100 1.12219.0250
1.12219.0100EA 118 EUR
1.12219.0100 1.12219.0250
Lantanio (III) cloruro eptaidrato per analisi, Supelco®
Lantanio (III) cloruro eptaidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
Peso molecolare: 371,37 g/mol
Punto di ebollizione: ∼860 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149756
CAS Number: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)