Lantanio (III) cloruro eptaidrato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
12916.18
12916.30
12916.18EA
66.7
EUR
12916.18
12916.30
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ACS
Lantanio (III) cloruro eptaidrato
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 91° dec.
MDL No.: MFCD00149756
Formula:
LaCl₃·7H₂O Peso molecolare: 371,37 g/mol Punto di ebollizione: ∼860 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 91 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149756 CAS Number: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Merck Index: 14,5363 |