Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149756
Formula:
LaCl₃·7H₂O Punto di ebollizione: ∼860 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 91 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149756 CAS Number: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Merck Index: 14,5363 |