Stampa…
Lantanio (III) cloruro eptaidrato 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
193271000 193275000
ACRO193271000EA 253 EUR
ACRO193271000 ACRO193275000
Lantanio (III) cloruro eptaidrato 99.99% (trace metals basis)
Lantanio (III) cloruro eptaidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
Punto di ebollizione: 860 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149756
CAS Number: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %