Stampa…
Stagno (IV) cloruro pentaidrato 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223691000 223695000
ACRO223691000EA 38.8 EUR
ACRO223691000 ACRO223695000
Stagno (IV) cloruro pentaidrato 98+%, extra puro
Stagno (IV) cloruro pentaidrato
Formula: Cl₄Sn·5H₂O
Punto di fusione: 56 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149864
CAS Number: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm