Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 220 EUR
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Stagno (II) cloruro diidrato, Supelco®
Stagno (II) cloruro diidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 225.65 g/mol
Punto di ebollizione: 623
Punto di fusione: 246
Densità: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861