Stagno (II) cloruro diidrato ≥96%, GPR RECTAPUR® per specchi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
SnCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 623 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 246 °C Densità: 2,71 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS Number: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |
Assay | Min. 96 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |