Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000 1.07815.9025
1.07815.0100EA 83.2 EUR
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000 1.07815.9025
Stagno (II) cloruro diidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Stagno (II) cloruro diidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 225.65 g/mol
Punto di ebollizione: 623
Punto di fusione: 246
Densità: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08861
Visualizza i codici
Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material