Stagno (II) cloruro diidrato, EMSURE® per analisi (max. 0,000001% Hg), Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
SnCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 623 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 246 °C Densità: 2,71 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS Number: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,08861 |
Solubility | 1187 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 225.63 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Boiling Point | 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance) |
Density | 2.71 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |