Stagno (II) cloruro diidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Stannous chloride dihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: Cl2Sn.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Melting Point: 42-46°
Merck Reference: 14,8783
MDL No.: MFCD00149863
Formula:
SnCl₂·2H₂O Peso molecolare: 225.65 g/mol Punto di ebollizione: 623 Punto di fusione: 42…46 °C Densità: 2.71 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS Number: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8783 |