Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato 98.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
44409.36 44409.22 44409.A3
44409.36EA 189 EUR
44409.36 44409.22 44409.A3
Stagno (II) cloruro diidrato 98.0-103.0% ACS
Stagno (II) cloruro diidrato
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: SnCl2.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.71 Melting Point: 43-46° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149863
Formula: SnCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 225.65 g/mol
Punto di ebollizione: 623
Punto di fusione: 43…46 °C
Densità: 2.71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8783