Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
11536.22 11536.36 11536.A3
11536.22EA 40.7 EUR
11536.22 11536.36 11536.A3
Stagno (II) cloruro diidrato, per analisi
Stagno (II) cloruro diidrato
CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: SnCl2.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.71 Sensitivity: Air Sensitive Solubility: Soluble in HCl (dilute or concentrated), alcohol, ethyl acetate, glacial acetic acid, and NaOH solution. Decomposes in excess water Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149863
Formula: SnCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 225.65 g/mol
Punto di ebollizione: 623
Punto di fusione: 43…46 °C
Densità: 2.71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8783