Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
222661000 222665000 222660025
ACRO222661000EA 32.6 EUR
ACRO222661000 ACRO222665000 ACRO222660025
Stagno (II) cloruro diidrato 98+%
Stagno (II) cloruro diidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 225.65 g/mol
Punto di ebollizione: 652 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 37…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %