Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 27.6 EUR
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Stagno (II) cloruro diidrato 97%
Stagno (II) cloruro diidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 623 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 37…38 °C
Densità: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %