Thallium(III) nitrate trihydrate ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 13453-38-8
Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O
Formula Weight: 444.43 (390.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2727
MDL No.: MFCD00149874
Formula:
N₃O₉Tl·3H₂O Punto di fusione: 102…105 °C Densità: 3,31…3.37 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149874 CAS Number: 13453-38-8 EINECS: 237-325-4 UN: 2727 ADR: 6.1,II |