Alluminio nitrato nonaidrato ≥98.0% per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Aluminum nitrate nonahydrate
21050.298EA
83.3
EUR
21050.298
21050.260
Alluminio nitrato nonaidrato ≥98.0% per analisi
Alluminio nitrato nonaidrato
Formula:
Al(NO₃)₃·9H₂O Peso molecolare: 375,13 g/mol Punto di fusione: 73 °C Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149132 CAS Number: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III |
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |