Stampa…
Alluminio nitrato nonaidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01086.1000 1.01086.9050
1.01086.1000EA 116 EUR
1.01086.1000 1.01086.9050
Alluminio nitrato nonaidrato, Supelco®
Alluminio nitrato nonaidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Punto di fusione: 73 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149132
CAS Number: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III