Alluminio nitrato nonaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Al(NO₃)₃·9H₂O Punto di fusione: 73 °C Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149132 CAS Number: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III |
Solubility | 419 g/l (20 °C) |
Melting Point | 73 °C |
Molar Mass | 375.13 g/mol |
Bulk Density | 880 kg/m3 |
pH | 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |