Stampa…
2-Iodothiophene ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12898.14 A12898.22
A12898.14EA 67 EUR
A12898.14 A12898.22
2-Iodothiophene ≥98% stabilizzato
2-Iodothiophene
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 3437-95-4 Molecular Formula: C4H3IS Formula Weight: 210.04 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.6520 Melting Point: -40° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 104666 MDL No.: MFCD00005424
Formula: C₄H₃IS
Peso molecolare: 210.04 g/mol
Punto di ebollizione: 182 °C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 2.064
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005424
CAS Number: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1