Stampa…
Alluminio nitrato nonaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
12360.14EA 38.4 EUR
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
Alluminio nitrato nonaidrato ≥98%
Alluminio nitrato nonaidrato
Purity: 98% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystals Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Punto di fusione: 73,5 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149132
CAS Number: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,352