Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo 250 ppm
Stabilized with 250-350 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 66 °C Punto di fusione: –108 °C Densità: 0,889 Flash Pt: –17 °C (1 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS Number: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 14,9211 |