Stampa…
Alluminio cloruro esaidrato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
1.01084.1000 1.01084.9026
1.01084.1000EA 308 EUR
1.01084.1000 1.01084.9026
Alluminio cloruro esaidrato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Alluminio cloruro esaidrato
Formula: AlCl₃·6H₂O
Peso molecolare: 241.43 g/mol
Punto di fusione: ∼100 °C
Densità: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149134
CAS Number: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 II