Stampa…
Alluminio cloruro esaidrato ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10622.06 10622.18 10622.30
10622.06EA 25.8 EUR
10622.06 10622.18 10622.30
Alluminio cloruro esaidrato ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Alluminio cloruro esaidrato
Formula: AlCl₃·6H₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2,398
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149134
CAS Number: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337