Stampa…
Alluminio cloruro esaidrato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 123 EUR
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Alluminio cloruro esaidrato 99%, puro
Alluminio cloruro esaidrato
Formula: AlCl₃·6H₂O
Punto di fusione: ~ 100 °C
Densità: 2,39 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149134
CAS Number: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)