Magnesio nitrato esaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 89 °C Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS Number: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05697 |
Solubility | 420 g/l (20 °C) |
Melting Point | 89 °C (for the hexahydrate) |
Molar Mass | 256.41 g/mol |
Density | 1.46 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |