1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 583-55-1
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point:
Formula:
C₆H₄BrI Punto di ebollizione: 257 °C Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 2,256 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001030 CAS Number: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |