Stampa…
Magnesio nitrato esaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10329.0B A10329.0I A10329.30
A10329.0BEA 56.6 EUR
A10329.0B A10329.0I A10329.30
Magnesio nitrato esaidrato ≥98%
Magnesio nitrato esaidrato
Purity: 98% CAS No.: 13446-18-9 Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O Formula Weight: 256.41 (148.32anhy) Melting Point: 89° Boiling Point: 330° dec. Merck Reference: 14,5674 UN No.: 1474 MDL No.: MFCD00149779
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 330 °C (dec.)
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,46
Flash Pt: 93,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149779
CAS Number: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5674