Stampa…
Magnesio nitrato esaidrato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
423885000 423880025
ACRO423885000EA 47.9 EUR
ACRO423885000 ACRO423880025
Magnesio nitrato esaidrato 98+% ACS
Magnesio nitrato esaidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149779
CAS Number: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %