Magnesio nitrato esaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 89 °C Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS Number: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05697 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 5.0 to 8.2 (5 % in water at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Barium (Ba) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |